1.12406
Tungsten
fine powder 99+
Sinónimos:
Tungsten
formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
3370 °C
densidad aparente
4000 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable