Saltar a
1.12276
Neodymium(III) oxide
99+
Sinónimos:
Neodymium(III) oxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
32,90 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Nd2O3
Número CAS:
Peso molecular:
336.48
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-214-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
32,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2272 °C
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.018621.10982228656
form
solid
form
-
form
-
form
powder
mp
2272 °C
mp
820 °C
mp
2315 °C
mp
-
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
density
8.93 g/cm3 at 20 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
density
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
bulk density
1200 kg/m3
bulk density
1000 kg/m3
bulk density
1300 kg/m3
bulk density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neodymium(III) oxide
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c