1.12219
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
98%, for analysis
Sinónimos:
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, Lanthanum trichloride
About This Item
Productos recomendados
product name
Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98%, for analysis
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Análisis
98%
formulario
solid
potencia
4184 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidad aparente
900 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
Clave InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 98 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0001 %
Water-insoluble matter: ≤ 0.1 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash