Merck
1.11685
Starch (from wheat)
for biochemistry
Sinónimos:
Starch (from wheat), starch native from wheat
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C6H10O5)n
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
232-679-6
NACRES:
NA.79
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
autoignition temp.
400 °C
pH
4-7 (25 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bulk density
550‑700 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Analysis Note
Reducing sugars (as maltose): ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.6 %
Loss on drying: ≤ 13 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Starch (from wheat)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c