Saltar a
1.10673
Agar suero naranja
GranuCult® prime, according to IFU method No. 2, granular, for yeasts, for molds, pack of 500 g
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
551,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
according to IFU method No. 2
Ph:
5.4-5.6 (37 °C, 42 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
551,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
according to IFU method No. 2
form
granular
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
5.4-5.6 (37 °C, 42 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
42 g/L
bulk density
700 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
El agar de suero naranja se ha desarrollado específicamente para aislar y contar los microorganismos que pueden deteriorar las bebidas de cítricos. Debido a su bajo pH, los zumos de cítricos son sensibles a la descomposición, principalmente por hongos, levaduras y bacterias acidófilas como Lactobacillus y Leuconostoc. La APHA recomienda el agar de suero naranja para el examen de las bebidas de frutas. La peptona de caseína y el extracto de levadura proporcionan nutrientes nitrogenados y carbonatados esenciales y el complejo de la vitamina B. La glucosa se agrega como fuente de carbono y energía. El extracto de naranja genera un entorno óptimo para el enriquecimiento de microorganismos tolerantes al ácido a partir de muestras de cítricos. El hidrogenofosfato de dipotasio actúa como sustancia amortiguadora.
Application
El agar de suero naranja es adecuado para el aislamiento, el cultivo y el recuento de los microorganismos descomponedores tolerantes al ácido en zumos y concentrados de cítricos.
Features and Benefits
  • GranuCult® ofrece medios de cultivo granulados superiores
  • Seguros y sostenibles debido a los riesgos reducidos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que produce un entorno de trabajo más seguro
  • Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
  • Prácticos, con separación y aglutinación mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
  • Gran reproducibilidad de un lote a otro
  • Vida útil prolongada de hasta cinco años
  • Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
  • La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Analysis Note
Aspecto (transparencia): de transparente a opalescente
Aspecto (color): de amarillento a amarillento-marrón
Valor de pH (25 °C): 5,4 - 5,6
Prueba de promoción del crecimiento según la actual versión de la DIN EN ISO 11133.
Inóculo en medio de referencia (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Inóculo en medio de referencia (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)):
Inóculo en medio de referencia (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)):
Inóculo en medio de referencia (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)):
Inóculo en medio de referencia (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Recuento de colonias (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):
Recuento de colonias (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)):
Recuento de colonias (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)):
Recuento de colonias (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)):
Recuento de colonias (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Recuperación en medio de prueba (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Lactobacillus plantarum ATCC 14917 (WDCM 00104)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)): ≥ 70 %
Recuperación en medio de prueba (Leuconostoc mesenteroides ATCC 9135 (WDCM 00108)): ≥ 70 %
Recuperación en el medio de prueba (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Crecimiento (Aspergillus brasiliensis (antes A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): de bueno a muy bueno
Incubación: 4 días a 26 ± 2 °C, condiciones aerobias
Una tasa de recuperación del 70 % es equivalente a un valor de productividad de 0,7.
El recuento de colonias indicado se obtiene de la suma de una determinación triple.
Medios de referencia: Agar de triptona y soja o agar SABOURAUD
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulados superiores GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, en función de sus requisitos. Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.4642575405Z699020
suitability
molds, yeasts
suitability
Acid tolarent Microorganism
suitability
selective by low pH for Aspergillus spp., selective by low pH for Bacillus spp., selective by low pH for Candida spp., selective by low pH for Lactobacillus spp., selective by low pH for Penicillium spp., selective by low pH for Saccharomyces spp., selective by low pH for aciduric bacteria, selective by low pH for bacteria (General Media), selective by low pH for molds (General Media), selective by low pH for yeasts (General Media)
suitability
-
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
manufacturer/tradename
Maine Mfg 10496104
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
agency
according to IFU
agency
-
agency
-
agency
-
form
granular
form
solid (ready-to-use)
form
powder
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar suero naranja
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3