Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 208,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
248.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
208,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
SMILES string
CCNC1=N[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2S1
InChI
1S/C9H16N2O4S/c1-2-10-9-11-5-7(14)6(13)4(3-12)15-8(5)16-9/h4-8,12-14H,2-3H2,1H3,(H,10,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
PPAIMZHKIXDJRN-FMDGEEDCSA-N
Biochem/physiol Actions
Thiamet G is a glycosidase inhibitor
Thiamet G is a potent inhibitor of the enzyme O-GlcNAcase (Ki = 21 nM). The compound is orally bioavailable and crosses the blood brain barrier. Thiamet G leads to an increase in O-GlcNAc-modified proteins in cell-based and in vivo assay systems, and reduces levels of phosphorylated Tau protein in rat cortex and hippocampus.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamet G
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c