Saltar a
1.09871
Hydrochloric acid solution
Chloride standard, 1000 mg Cl- (HCl in H2O) Titrisol®
Sinónimos:
Hydrochloric acid standard solution, Chloride standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 amp
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
50,40 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
50,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Titrisol®
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
0.6 (20 °C in H2O)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
content (Cl⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method: Argentometric titration
(traceable to NIST - SRM 999b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.099741.099711.09973
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
0.6 (20 °C in H2O)
pH
1 ( in H2O, undiluted)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid solution
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c