Documentos clave
1.09799
Supelco
p-Xylene
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
p-Xylene, 1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,4-(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
203-396-5
presión de vapor
8.7 hPa ( 20 °C)
Análisis
≥99.5% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
540 °C
potencia
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.1-7 % (v/v)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp
13.3 °C
temperatura de transición
flash point 24 °C
solubilidad
0.2 g/L
densidad
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup