1.09716
n-Octane
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
n-Octane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
14 hPa ( 20 °C)
Análisis
≥99% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
210 °C
lim. expl.
0.8-6.5 % (v/v)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
temperatura de transición
flash point 13 °C
densidad
0.70 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup