Documentos
1.09686
Supelco
Heptano
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
Heptane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
205-563-8
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Análisis
≥99.5% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
433 °F
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
7 %
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4