Documentos clave
1.09603
Supelco
n-Decane
reference substance for gas chromatography
Sinónimos:
n-Decane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
204-686-4
presión de vapor
1 hPa ( 16 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
208 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
0.7-5.4 % (v/v)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Viscosidad cinemática
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
temperatura de transición
flash point 51 °C
densidad
0.73 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.0 °C - closed cup