1.09410
ICP Multi element standard solution XXIII
for mass calibration Certipur®
Nivel de calidad
Línea del producto
Certipur®
técnicas
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidad
1.017 g/m3 at 20 °C
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Ba (barium): 0.5 - 2.0 ng/ml
B (boron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Co (cobalt): 0.5 - 2.0 ng/ml
Fe (iron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Ga (Gallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
In (Indium): 0.5 - 2.0 ng/ml
K (potassium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Li (Lithium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Lu (Lutetium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Na (sodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Rh (Rhodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Sc (Scandium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Tl (Thallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
U (Uranium): 0.5 - 2.0 ng/ml
y (Yttrium): 0.5 - 2.0 ng/ml
B (boron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Co (cobalt): 0.5 - 2.0 ng/ml
Fe (iron): 0.5 - 2.0 ng/ml
Ga (Gallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
In (Indium): 0.5 - 2.0 ng/ml
K (potassium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Li (Lithium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Lu (Lutetium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Na (sodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Rh (Rhodium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Sc (Scandium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Tl (Thallium): 0.5 - 2.0 ng/ml
U (Uranium): 0.5 - 2.0 ng/ml
y (Yttrium): 0.5 - 2.0 ng/ml
Información legal
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable