Documentos
1.09198
Supelco
Alkali blue solution
pH indicator solution
Sinónimos:
Alkali blue indicator solution
About This Item
Código UNSPSC:
12171503
NACRES:
NB.21
product name
Alkali blue solution, indicator
Nivel de calidad
formulario
liquid
kinematic viscosity
0.68 cSt(40 °C)
bp
80 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 4 °C
densidad
0.84 g/cm3 at 20 °C
λmáx.
603-607 nm (1 : 10 diluted)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted): 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm): ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)