1.08712
Magnesium reagent
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
Sinónimos:
Magnesium reagent, Xylidyl blue, Mann and Yoe′s magnesium reagent
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
Nivel de calidad
Características
according to Mann and Yoe as reagent for magnesium
analitos específicos
magnesium
técnicas
photometry: suitable
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C25H21N3O6S.Na/c1-14-7-9-20(15(2)11-14)26-25(31)19-12-16-5-3-4-6-18(16)23(24(19)30)28-27-21-13-17(35(32,33)34)8-10-22(21)29;/h3-13,27,29H,1-2H3,(H,26,31)(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b28-23-;
Clave InChI
LPXSXFXFNSMAOI-MCOPDZHSSA-M
Descripción general
Nota de análisis
Absorbance A (492 nm; 1 cm): ≥ 0.350
Loss on Drying (105°C): ≤ 5
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable