1.08430
Indicator buffer tablets
for measuring water hardness with the Titriplex®system
About This Item
Productos recomendados
product name
Indicator buffer tablets, for measuring water hardness with the Titriplex® system
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: volumetric
técnicas
titration: suitable
peso
≥0.20 g
temp. de almacenamiento
no temp limit
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Weight (max): ≤ 0.23 g
Disintegration time (at 25 °C): ≤ 150 s
Application test: conforms
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)