1.08023
Iron Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Productos recomendados
Características
refill
Nivel de calidad
analitos específicos
iron
compatibilidad
for use with MCOLORTEST®
método de detección
colorimetric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11136 for the colometric evaluation of iron.
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.11136 for the colometric evaluation of iron.
Información legal
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable