1.07814
Tin(II) chloride dihydrate
for analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE®
Sinónimos:
Tin(II) chloride dihydrate, Tin dichloride, dihydrate, Stannous chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Análisis
98.0-103.0% (SnCl2.2H2O basis, iodometric)
formulario
solid
potencia
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa (anhydrous substance)
mp
38 °C (anhydrous substance)
solubilidad
1187 g/L
densidad
2.71 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1250 kg/m3
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Hg: ≤0.000001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- The Effect of Precursor Concentration on the Particle Size, Crystal Size, and Optical Energy Gap of Ce(x)Sn(1-x)O(2) Nanofabrication: This study explores the role of precursor concentration, including Tin(II) chloride dihydrate, in the control of particle size and crystal size during the fabrication of cerium-doped tin oxide nanomaterials. These parameters critically influence the optical properties and energy gap of the produced nanomaterials, making the compound valuable in applications like sensors, catalysts, and energy devices (Al-Hada NM et al., 2021).
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of solution in hydrochloric acid: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Hg (Mercury): ≤ 0.000001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable