1.07463
Pyridine
dried (max. 0.0075% H₂O) SeccoSolv™
Sinónimos:
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
presión de vapor
26.7 hPa ( 25 °C)
Análisis
≥99.9% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
482 °C
potencia
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnicas
DNA amplification: suitable
impurezas
≤0.0075% Water
≤0.01% Piperidine (GC)
≤0.2% 2-Picoline (GC)
residuo de evap.
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
temperatura de transición
flash point 17 °C
solubilidad
soluble 1000 g/L
densidad
0.982 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
2-Picoline (GC): ≤ 0.2 %
Piperidine (GC): ≤ 0.01 %
Reducing substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.0075 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup