1.07281
Cesium chloride solution
for atomic spectroscopy 20 g/l
About This Item
grado
for inorganic trace analysis
pH
3.7 (20 °C in H2O)
densidad
1.014 g/cm3 at 20 °C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable