Merck
1.06595
Rhodizonic acid disodium salt
indicator for sulfate titration
Sinónimos:
Rhodizonic acid disodium salt, 1,2-Dihydroxy-3,4,5,6-tetraoxo-1-cyclohexene disodium salt, Sodium rhodizonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6Na2O6
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
EC Index Number:
208-340-3
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
mp
>300 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/q-2;2*+1
InChI key
WNLGVLVRNGQRFD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.5 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax.(Hydrochloric acid 0.1 mol/l): 317 - 320 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; hydrochloric acid 0.1 mol/l): ≥ 540
Suitability as indicator (for sulfate titration): passes test
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c