1.06560
Sodium perborate tetrahydrate
pure
Sinónimos:
Sodium perborate tetrahydrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥96.0% (manganometric)
formulario
powder
potencia
2567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 15 g/L in H2O)
mp
60 °C (decomposition)
densidad
1.73 g/cm3
densidad aparente
800 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤1.2%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/B2H4O8.2Na.6H2O/c3-1(4)7-9-2(5,6)10-8-1;;;;;;;;/h3-6H;;;6*1H2/q-2;2*+1;;;;;;
Clave InChI
MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 1.2 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)