1.06053
Diiodomethane
for the separation of minerals
Sinónimos:
Diiodomethane, Methylene iodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98.5% (GC)
formulario
liquid
potencia
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
solubilidad
0.8 g/L
densidad
3.3 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.310 - 3.320
Water (K. F.): ≤ 0.02 %
Free acid (as HI): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup