1.06022
Sodium dodecyl sulfate
for biochemistry 10% in H₂O
Sinónimos:
Dodecyl sulfate sodium salt, SDS, Lauryl sulfate sodium salt, Dodecyl sodium sulfate
formulario
liquid
pH
9 (20 °C in H2O)
densidad
1.012 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Protocolos
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.