Documentos clave
1.05677
Supelco
Lithium chloride monohydrate
99.95 Suprapur®
Sinónimos:
Lithium chloride monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
ClLi · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
42.39 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-212-3
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Ensayo
99.95%
Formulario
solid
potencia
526 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
614 °C (anhydrous substance)
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Purity (metallic): ≥ 99.95 %
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Información legal
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable