Documentos
1.05649
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
Sinónimos:
High-performance Thin-layer Chromatography Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiales
glass plate
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 plates
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
capa grosor
200 μm
placa L × An
10 cm × 20 cm
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Glass plates 20 x 10 cm