1.05030
Potassium fluoride
extra pure, Technipur®
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1.3 hPa ( 885 °C)
Nivel de calidad
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
>1505 °C/1013 hPa
mp
858 °C (lit.)
cadena SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
KF can also be used as:
- A fluxing agent in the field of metallurgy for metal-joining operations, including welding, soldering, and brazing.
- An etching agent in the manufacture of some optical glasses.
- An additive in the formation of single crystals to change the crystal structure, crystal size, and crystal morphology.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable