Saltar a
1.04401
Mercury
EMPLURA®
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
285,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12141726
285,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
0.0017 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99.6-100.0% (complexometric)
form
liquid
impurities
≤0.002% Substances insoluble in nitric acid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
solubility
0.06 mg/L
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
20-25°C
Analysis Note
Assay (complexometric):99.6 - 100.0 %
Appearance of solution:passes test
Identity:passes test
Substances insoluble in nitric acid:≤ 0.002 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z1899011.044041.04403
assay
99.6-100.0% (complexometric)
assay
-
assay
-
assay
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
357 °C/1013 hPa
bp
-
bp
357 °C/1013 hPa
bp
-
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
13.55 g/cm3 at 20 °C
density
-
mp
-39 °C
mp
-
mp
-39 °C
mp
-
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7439-97-6
CAS No.
Certificados de análisis (COA)