1.03935
Iron(III) phosphate
for analysis calcined (max. 0.001% SO₄) EMSURE®
Sinónimos:
Iron(III) phosphate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Formulario
solid
composición
Fe, ≥33% iodometric
PO4, ≤68% gravimetric
pérdida
≤0.1% loss on ignition, 700 °C
densidad
2.87 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
900 kg/m3
trazas de anión
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Clave InChI
WBJZTOZJJYAKHQ-UHFFFAOYSA-K
Nota de análisis
Assay (gravimetric, PO₄): ≤ 68 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (700 °C): ≤ 0.1 %
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable