1.02914
Nitromethane-D3
deuteration degree min. 99% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinónimos:
Nitromethane-D3, Trideuteronitromethane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
36 hPa ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
415 °C
potencia
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
7.1-63 % (v/v)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
mp
-26 °C
temperatura de transición
flash point 44 °C
solubilidad
117 g/L
densidad
1.19 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
Clave InChI
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.03 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test