Saltar a
1.02780
Copper(II) sulfate pentahydrate
very fine crystals EMPLURA®
Sinónimos:
Copper(II) sulfate pentahydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
424,00 €
50 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
3930,00 €
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
249.68
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (iodometric)
Form:
solid
Solubility:
317 g/L
424,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Packaging: HDPE bottle
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (iodometric)
form
solid
potency
960 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
147 °C
solubility
317 g/L
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤0.5%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
General description
very fine crystals EMPLURA®
Analysis Note
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Fe (Iron)≤ 0.5 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.027871.0278861245
form
solid
form
coarse powder, crystalline
form
fine powder
form
crystalline
solubility
317 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (RT)
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
2.284 g/cm3 at 20 °C
density
-
cation traces
Fe: ≤0.5%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤100 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤500 mg/kg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Can we autoclave the solution of Copper II sulfate, for experiments requiring sterile solutions??
    1 respuesta
    1. Autoclaving Copper(II) sulfate solution is not advisable for sterilization. The high temperatures and pressures can cause the decomposition of Copper(II) sulfate, potentially releasing harmful fumes and altering the solution's chemical composition. Instead, consider using alternative sterilization methods, such as filtration or chemical sterilization, that do not involve high temperatures.
      ¿Le ha resultado útil?