Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 249,00 € |
40 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 7640,00 € |
Acerca de este artículo
249,00 €
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
composition
Mg (as MgO), 40.0-43.5% alkalimetric (USP), Mg (as MgO), 40.0-43.5% complexometric , Mg (as MgO), 40.0-44.0% complexometric (JP)
particle size
21-51 μm (d50)
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, nitrate (NO3-): ≤0.015%, nitrite (NO2-): ≤0.015%, sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.4%, Fe: ≤0.005%, Hg: ≤0.0001%, Na: ≤0.4%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChI key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 504 | description heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP | description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP | description precipitated (≤ 0.002% Fe), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, Ph. Eur., JP, USP | agency BP, ChP, Ph. Eur., USP | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, JP, Ph. Eur., USP |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| solubility water: insoluble at 20 °C | solubility - | solubility 710 g/L | solubility - |
| density 2.16 g/cm3 at 20 °C | density 3.58 g/cm3 at 25 °C | density 1.68 g/cm3 at 20 °C | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..
¿Ya tiene este producto?
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Cómo encontrar el número de producto
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo:
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tienes problemas? Siéntase libre de contactar Servicio técnico para asistencia