Documentos
1.02384
Supelco
Calcium chloride tetrahydrate
99.995 Suprapur®
Sinónimos:
Calcium chloride tetrahydrate, Calcium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaCl2 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
183.05
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-140-8
NACRES:
NA.21
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
Análisis
99.995%
formulario
solid
potencia
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
772 °C (anhydrous substance)
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/Ca.2ClH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
ZNLVAQJGGDVQAU-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay: ≥ 96 %
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm
Ba (Barium): ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.01 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.01 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 2 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.01 ppm
Li (Lithium): ≤ 1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.01 ppm
Na (Sodium): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.01 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.01 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.01 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.01 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.005 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.01 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.01 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.01 ppm
Información legal
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable