Documentos
1.02204
Supelco
Charcoal wood
powder
Sinónimos:
Charcoal wood
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C
Número de CAS:
Peso molecular:
12.01
Código UNSPSC:
11101522
Número índice de la CE:
231-153-3
NACRES:
NB.51
Nivel de calidad
formulario
powder
residuo de ign.
≤7% (600 °C)
tamaño de partícula
<0.15 mm (~99%)
mp
3550 °C
densidad aparente
410 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/C
Clave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Residue on ignition (600 °C): ≤ 7 %
Particle size (< 0.15 mm): about 99%
Carbonization: conforms
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable