1.02052
Calcium acetate hydrate
extra pure
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Calcium acetate hydrate
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicación
Calcium acetate hydrate is used as a pH modifier and stabilizer in pharmaceutical processes.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable