Saltar a
1.02015
Cadmium oxide
EMPLURA®
Sinónimos:
Cadmium oxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
585,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
CdO
Número CAS:
Peso molecular:
128.41
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-146-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
Solubility:
0.0021 g/L
585,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Packaging: Metal can
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
72 mg/kg LD50, oral (Rat)
surface area
2.0-4.0 m2/g , BET
particle size
≤5 μm (D 50)
pH
9-10 ( in H2O, aqueous suspension)
mp
950 °C
solubility
0.0021 g/L
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Zn: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd]=O
InChI
1S/Cd.O
InChI key
CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Particle size (D 50): ≤ 5.0 µm
Specific surface area (BET): 2.0 - 4.0 m²/g
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadmium oxide
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
1306-19-0
CAS No.
1306-19-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)