Saltar a
1.01574
Silver sulfate solution 80 g/l
in sulfuric acid (D=1.84 g/ml) for COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
645,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
12352302
645,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granelSolicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Concentration (Ag₂SO₄): 78.8 - 81.2 g/l
Concentration (H₂SO₄): 1665 - 1735 g/l
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.015171.04413
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.88 g/cm3 at 20 °C
density
1.84 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c