Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 232,00 € |
Acerca de este artículo
232,00 €
Quality Segment
grade
certified reference material
agency
ISO (17025, 17034)
product line
Certipur®
density
0.998 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Visite los certificados ISO y las autoevaluaciones de calidad del sitio para acceder a los vigentes certificados de acreditación.
Descargue su certificado en http://www.sigma-aldrich.com para ver los valores certificados, incluidas la incertidumbre y la fecha de caducidad.
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.998 g/cm3 at 20 °C | density 1.003 g/cm3 | density 0.998 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Disolución de cloruro de potasio
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg