Documentos
1.01299
Millipore
Enterococci 100
Readycult®
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; γ-irradiated
formulario
powder (dehydrated (DCM))
fabricante / nombre comercial
ReadyCult®
técnicas
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.7 (25 °C, 17.8 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidad
17.8 g/L
aplicaciones
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Enterococcus spp.
Categorías relacionadas
Ligadura / enlace
Replaces: 1.01299.0002
Nota de análisis
Appearance
- clearness:
clear
- colour: yellowish to yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.3 - 7.7
Inoculum on reference medium
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
10 - 100
- Enterococcus durans ATCC 19432: 10 - 100
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≥ 1000
Growth
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
fair to good
- Enterococcus durans ATCC 19432: fair to good
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): fair to good
Colour change to green-blue
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
+
- Enterococcus durans ATCC 19432: +
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): -
Incubation: 24 - 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Información legal
READYCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms