Saltar a
1.01154
di-Ammonium hydrogen citrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
di-Ammonium hydrogen citrate, Ammonium citrate dibasic, Diammonium hydrogen citrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
156,00 €
2.5 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
467,00 €
25 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
4190,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N2O7
Número CAS:
Peso molecular:
226.18
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
221-146-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
156,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Packaging: HDPE bottle
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
pH
3.3-5.3 (23 g/L in H2O)
density
1.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4]OC(=O)C(O)(CC(=O)O[NH4])CC(=O)O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • An EPR and optical absorption study of VO2+ ions in di-ammonium hydrogen citrate [(NH4)2C6H6O7] single crystals.: This research examines the electronic paramagnetic resonance and optical properties of VO2+ ions in di-ammonium hydrogen citrate, which could influence analytical techniques in chemistry and materials science (Karabulut and Tufan, 2008).
Analysis Note
Assay (alkalimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (0.1 mol/L): 3.3 - 5.3
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Oxalate (C₂O₄): passes test (Limit about 0.05 %)
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: AX1285-1; AX1285; AX1285-3; AX1285-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
2475610983325102
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
-
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
assay
98%, 98.0-103.0% (ACS specification)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
cation traces
Fe: ≤0.0005%, (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%)
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%), sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c