Documentos
1.01010
Supelco
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate
for the spectrophotometric determination of fluoride
Sinónimos:
Alizarin-3-methylamine-N,N-diacetic acid dihydrate, Alizarin complexone, 3-Bis(carboxymethyl)aminomethyl-1,2-dihydroxyanthraquinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H15NO8 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
421.35
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
223-544-2
NACRES:
NA.05
Nivel de calidad
densidad aparente
540 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
Nota de análisis
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 95 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Loss on Drying (105°C): 6 - 9 %
Suitability for photometric fluoride determination: passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable