Merck
1.00640
Acrylamide-bis ready-to-use solution 40% (19:1)
for electrophoresis
Sinónimos:
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105323
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
density
1.03 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Appearance of solution (color): almost colourless
Appearance of solution (clearness): almost clear
Assay of N,N′-methylene-bisacrylamide (HPLC): 4.8 - 5.2 %
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.002 %
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órganos diana
Peripheral nervous system
¿Qué está pasando?
WGK 3
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)