Saltar a
1.00423
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 3 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
926,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
926,00 €
unit
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1150,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
NA.28
926,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Hibar® 250-3, suitable for HPLC
parameter
400 bar pressure
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
column L × I.D.
25 cm × 3 mm
separation technique
supercritical fluid (SFC)
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.501821.004241.50183
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
separation technique
supercritical fluid (SFC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
parameter
400 bar pressure
column L × I.D.
25 cm × 3 mm
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
column L × I.D.
25 cm × 4 mm
column L × I.D.
25 cm × 10 mm
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hibar® 250-3