Saltar a
1.00289
L-Glutamina
for biochemistry
Sinónimos:
Ácido L-glutámico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kg
Fecha estimada de envío10 de junio de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA
549,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-292-1
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
549,00 €
Fecha estimada de envío10 de junio de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
potency
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Application
  • Low-protein diet supplemented with 1% L-glutamine improves growth performance, serum biochemistry, redox status, plasma amino acids, and alters fecal microbiota in weaned piglets.: This study demonstrates how L-glutamine supplementation in a low-protein diet can significantly enhance growth metrics and overall health in weaned piglets (Li et al., 2024).
  • Functionalization of β-cyclodextrin metal-organic frameworks with gelatin and glutamine for drug delivery of curcumin to cancerous cells.: This article covers the development of a novel drug delivery system using glutamine-modified frameworks for targeted cancer therapy (Sadeh et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
La L-glutamina es un aminoácido esencial que es un componente crucial de los medios de cultivo donde actúa como una fuente importante de energía para las células en cultivo. La L-glutamina es muy estable en forma de polvo seco y de disolución congelada. En los medios líquidos o las disoluciones de reserva, sin embargo, la L-glutamina se degrada con relativa rapidez. El rendimiento celular óptimo normalmente requiere la suplementación de los medios con L-glutamina antes de su uso.
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (25 g/l; CO₂-free water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 100 g/l, hydrochloric acid 2 mol/l, calc. on dried substance): +31,5 to +33,0
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsenic): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.3 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.1 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 0.5 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G3126G8540G6392
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
100 g/L
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 25 mg/mL
solubility
H2O: 10 mL/vial, clear to slightly hazy
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamina
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c