Saltar a
1.00267
Disoluciones de referencia de color Y
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (Y1-Y7), Certipur®
Sinónimos:
Disolución de calibración de color amarillo (Y1 a Y7) según la Ph. Eur. Método 1.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 set
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
944,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
944,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur. color intensity testing Y1-Y7
product line
Certipur®
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
El kit consta de un juego de siete cubetas que contienen patrones de referencia de color amarillo (identificados secuencialmente de Y1 a Y7) y 3 cubetas de muestra vacías. Las disoluciones se producen a partir de 2 disoluciones salinas metálicas primarias de cloruro férrico(III) y cloruro de cobalto(II), de conformidad con el capítulo 2.2.2 ′Grado de coloración de los líquidos′ de la Farmacopea Europea (Ph. Eur.).
Application
Los patrones de referencia de color se utilizan como patrones de calibración o de control de calidad para medir el grado de coloración de las disoluciones según la Ph. Eur. Método 1.
Features and Benefits
  • Disoluciones listas para usar
  • Preparadas y calificadas de acuerdo con la Ph. Eur.
  • Disoluciones estables con una vida útil de 3 años
  • Acompañadas de un certificado de análisis detallado para un sistema eficaz de gestión de la calidad
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.002661.002681.00269
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. What is the difference between the two product "Color Reference Solutions Ph.Eur. related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y", article number 83883, and "Colour Reference Solutions Y" article number 1.000267?
    1 respuesta
    1. Products 1.00267.0001 and 83883-1SET-F both contain the seven yellow color reference standards (from Y1 to Y7). The 1.00267.0001 also comes with three empty sample cells, but no blank. The 83883-1SET-F comes with a blank or blind sample of 1% hydrogen chloride solution in water, but no additional empty cells. In both cases, the Y1-Y7 standards are prepared in accordance with chapter 2.2.2 "Degree of colouration of liquids" of the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.).
      Those two products are typically available in different geographies. For example, as of early 2026, 1.00267.0001 cannot be ordered in North America, but 83883-1SET-F can be ordered in North America. Check with your local Customer Service group to see which one can be ordered in your geography.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?