09-466
Anti-phospho-CrkL (Tyr207) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, rat, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr207)
Información sobre el gen
human ... CRKL(1399)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
K562
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2