07-861
Anti-phospho-PDGFRα (Tyr742) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
CD140A, MGC74795, PDGFR2, platelet-derived growth factor receptor alpha
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr742)
Información sobre el gen
human ... PDGFRA(5156)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Descripción de destino
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2