07-787
Anti-phospho-Abl (Tyr245) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
ABL1, JTK7, c-ABL, p150, v-abl
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse, rat
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr245)
Información sobre el gen
human ... ABI1(10006)
mouse ... Abi1(11308)
rat ... Abi1(79249)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Cytoskeletal Signaling
General Post-translation Modification
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable