Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
48
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXO3(2309)
General description
Aprox. 90-95 kDa
La familia Forkhead de factores de transcripción es un grupo grande de proteínas que comparten un dominio común conservado de 100 aminoácidos de unión al ADN, que se denomina hélice alada o dominio Forkhead por el miembro fundador de este grupo, el gen Forkhead en Drosophila. Además de sus funciones durante el desarrollo normal, estudios recientes han demostrado que los miembros de la familia forkhead pueden participar en varios tipos de neoplasias. En particular, se identificaron 3 genes de la familia forkhead humana, el FKHR, el FKHRL1 y el AFX, ortólogos de DAF-16 en Caenorhabditis elegans, en los puntos de ruptura cromosómicos de las neoplasias humanas. Estos tres genes han sido asignados a la subfamilia FOXO (denominada “Forkhead Box, grupo O”) de factores de transcripción forkhead. Los factores forkhead, incluido el FKHRL1, regulan su activación mediante fosforilación por el protooncogén Akt (proteína cinasa B) o SGK (cinasas inducidas por suero y glucocorticoides) en células de mamíferos y se reconoce que la forma fosforilada localizada en el citoplasma es una forma inactivada, mientras que el FKHRL1 desfosforilado núcleo-importado es funcional como un factor transcripcional activo.
Immunogen
Epítopo: aa 330-673
Proteína de fusión GST que corresponde a los residuos 330-673 de la FKHRL1/FOXO3A humana.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Factores de transcripción
Utilización del anticuerpo anti-FOXO3a/FKHRL1 (anticuerpo policlonal de conejo) validado en WB para detectar la FOXO3a/FKHRL1, también conocida como proteína AF6q21, proteína 1 similar a forkhead en el rabdomiosarcoma, Forkhead Box O3A.
Biochem/physiol Actions
No probado en otras especies.
Reconoce la FKHRL1/FOXO3A, Pm 90-95 kDa.
Physical form
Policlonal de conejo purificado por afinidad antigénica, seguido de depleción anti-GST, en Tris-glicina 0,1 M (pH7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Purificado por afinidad
Preparation Note
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Agregue 2,5 μl l de 2-mercaptoetanol/100 μl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Agregue 2,5 μl l de 2-mercaptoetanol/100 μl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Evaluada sistemáticamente mediante transferencia Western en lisados de células 3T3/A31.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
se utilizó una dilución de 0,5 g/ml de este anticuerpo para detectar la FOXO3a/FKHRL1 en lisado de células 3T3/A31.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
se utilizó una dilución de 0,5 g/ml de este anticuerpo para detectar la FOXO3a/FKHRL1 en lisado de células 3T3/A31.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: 04-1007
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Stephane Tarrade et al.
International journal of molecular sciences, 16(12), 29996-30014 (2015-12-24)
Histone H2AX plays a crucial role in molecular and cellular responses to DNA damage and in the maintenance of genome stability. It is downstream of ataxia telangiectasia mutated (ATM) damage signaling pathway and there is an emerging role of the
Kyung Mi Lee et al.
Carcinogenesis, 31(8), 1338-1343 (2010-06-10)
Kaempferol (KF), which is a natural dietary flavonoid, has potential beneficial effects as a chemopreventive agent for critical health conditions, such as cancer. However, the molecular mechanisms underlying the activity of KF remain unknown. We report on the inhibition of
Insulin acts through FOXO3a to activate transcription of plasminogen activator inhibitor type 1.
Ushma R Jag, Jiri Zavadil, Frederick M Stanley
Molecular Endocrinology null