07-550
Anti-SUV39H1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
KMT1A
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUV39H1(6839)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1