07-449-AF647
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27), Alexa Fluor™ 647 Conjugate Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Sinónimos:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
trimethylation (Lys27)
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected trimethyl Histone H3 (Lys27) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable